Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. Cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, scalati con graduazioni in smalto bianco per un'elevata visibilità con liquidi di qualsiasi colore. Dotati di una base esagonale, i robusti cilindri sono disponibili in una vasta gamma di capacità.
Marca:  Pyrex 3201/12
Codice prodotto. 12093333
  • 65.70€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Cylinders, Class A are scaled with white enamel graduations for high visibility against liquids of any color. Constructed with a hexagonal base, the sturdy cylinders are available in a wide range of capacities.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for traceability to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
±1 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
250 ml
Smalto bianco
White
Graduated Cylinder
Vetro borosilicato
Classe A
335 mm
2 ml