Learn More
Becher di Griffin PYREX™ per impieghi gravosi
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-33772
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 12549995
Marca: Pyrex 1003150
Per l'uso in condizioni difficili come il lavaggio meccanizzato
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes.
Heavy duty beakers specifically designed to offer the best mechanical strength under harsh conditions, such as mechanized washing operations. For convenience, the 250 through 4000 mL beakers have a double graduated metric scale to indicate their approximate content. All sizes have an extra large marking spot.
Compliance
Designed to ASTM™ E 960 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.07 oz.
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.24 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 5.7 cm
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Da utilizzare con (applicazione) Migliore resistenza meccanica in condizioni difficili quali il lavaggio meccanizzato
Intervallo di graduazione Da 20 a 140 ml
Altezza (sistema imperiale) 3.38 in.
Altezza (sistema metrico) 8.6 cm
Incrementi 20 ml
Tipo di etichetta Marcatura extra large
Quantità Confezione da 12
Tipo Becher
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità ASTM E960
Scale Graduazione singola metrica
Stile Griffin