Learn More
Imbuto Hirsch per filtrazione a vuoto con disco in vetro sinterizzato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire un'elevata resistenza alla corrosione chimica. L'imbuto Hirsch per filtrazione a vuoto con disco in vetro sinterizzato Pyrex™ è ideale per la filtrazione di quantità semi-micro di materiale senza la necessità di utilizzare carte da filtro.
Marca: Pyrex 3766/03
63.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04140kg
Descrizione
- Imbuto Hirsch per filtrazione a vuoto con disco in vetro sinterizzato
- Realizzato in vetro borosilicato Pyrex™ per elevata resistenza agli attacchi degli agenti chimici
- Ideale per filtrare quantità semimicro di materiale
Specifica
35mm | |
14/23 | |
12mm | |
3 | |
Imbuto filtrante |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Per la filtrazione di quantità semi-micro di materiale | |
Disco in vetro sinterizzato | |
16 to 40μm |