Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 11307964
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11307964
Marca: Pyrex 3295/14AS
Tubo con foro di precisione (vetro borosilicato) per un'elevata precisione e conforme agli standard ISO 385. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware include una chiavetta intercambiabile in PTFE senza l'uso di grasso con foro da 1.5 mm. Le graduazioni smaltate in bianco offrono una maggiore visibilità con soluzioni scure.
Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy and complies with ISO 385 standards. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Buret includes grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore. Graduations in whit
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Lunghezza (sistema metrico) 620 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Graduazioni 0.1 ml
Include Interchangeable PTFE Stopcock Key with 1.5 mm Bore
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ± 0.05
Tipo Buretta
Class Classe AS
Certificazione/Conformità ISO 385