Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Tubo con foro di precisione (vetro borosilicato) per un'elevata precisione e conforme agli standard ISO 385. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware include una chiavetta intercambiabile in PTFE senza l'uso di grasso con foro da 1.5 mm. Le graduazioni smaltate in bianco offrono una maggiore visibilità con soluzioni scure.
Marca:  Pyrex 3295/12AS
45.89 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11397954
  • 49.55€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy and complies with ISO 385 standards. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Buret includes grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore. Graduations in whit
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 ml
Vetro borosilicato Pyrex™
Chiavetta intercambiabile in PTFE con foro da 1.5 mm
PTFE
Buret
ISO 385
820 mm
0.02 ml
White
±0.02 ml
Classe AS