Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica
Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata precisione. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica è testata singolarmente e fornita di certificato che mostra il volume esatto erogato su tre punti della scala. Include una chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm che non richiede lubrificazione.
Marca: Pyrex 3295/22ASWC
111.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Descrizione
Manufactured from precision-bore borosilicate glass tubing for high accuracy. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Burette Works Certified is individually tested and supplied with certificate showing exact volume dispensed at three points on the scale. Includes 1.5mm bore PTFE key which requires no lubrication.
- Conforme a ISO 385
- Testati singolarmente e forniti con certificato che indica il volume esatto erogato in tre punti della scala
- Il numero di serie individuale e il certificato garantiscono la rintracciabilità completa secondo gli standard nazionali
- Ogni buretta ha un tempo di attesa di +30 secondi prima della lettura finale
- Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata accuratezza
- Chiavetta in PTFE con foro da 1,5 mm che non richiede lubrificazione
- Graduazioni in smalto bianco
Specifica
10 ml | |
Vetro borosilicato | |
Chiavetta per rubinetto d'arresto in PTFE | |
PTFE | |
Buretta | |
ISO 385 |
820 mm | |
0,02 ml | |
Bianco | |
±0,02 ml | |
Classe AS |