Learn More
Buretta Schellbach di classe AS in vetro borosilicato con chiavetta in vetro Pyrex™ Labware
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Scheletbach Labware Classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta in vetro con una striscia bianca verticale e un nastro blu centrale per facilitare una lettura accurata del menisco. La parte superiore a imbuto rende il riempimento più semplice e sicuro. Include una chiavetta intercambiabile in vetro con foro da 2 mm
Marca: Pyrex 492146
53.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Complies with ISO 385
- Graduations and inscriptions in blue enamel
- Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon - Facilitates accurate reading of meniscus - exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
- With funnel top to make filling easier and safer
- Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- With interchangeable 2mm bore glass key
Specifica
25 ml | |
Vetro borosilicato Pyrex™ | |
Chiavetta in vetro con foro da 1.5 mm | |
Vetro | |
Buretta Schellbach | |
ISO 385 |
620 mm | |
0.1 mL | |
Smalto blu | |
±0.05 ml | |
Classe AS |