Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 12134222
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12134222
Marca: Pyrex 3295/02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Labware Classe B in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta PTFE e segni di graduazione in smalto bianco per una buona visibilità con soluzioni di colore scuro.
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark colored solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 820 mm
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.02 mL
Include Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.05 ml
Tipo Buretta
Class Classe B
Certificazione/Conformità ISO 385