Learn More
Becher di Griffin bassi Pyrex™
77.53 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Descrizione
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack. Pyrex™ low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White graduations and marking spot
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 70 mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | Vetro borosilicato |
Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
Quantità | 10 conf. |
Tipo | Becher basso |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Bianco |