Learn More
Tubo di Nessler MBL™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
Graduazioni:
50 mL
Förpackningsstorlek
pezzi 2
Beskrivning
In vetro borosilicato, appositamente selezionato per l'assenza di difetti visibili o di colore. I tubi di Nessler MBL™ vengono utilizzati per l'analisi colorimetrica come il colore APHA. Il colore di una sostanza campione viene confrontato visivamente con quello di una soluzione standard.
- Base del cilindro: otticamente piatta per la massima chiarezza
- Volume con corsa nominale fissa: disponibile in 50 e 100 ml
- Graduazioni: solo a 50 e 100 ml
- Unità: vendute a coppie abbinate per uniformità di confronto
Specifikationer
Specifikationer
| Tolleranza | ±0.8 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo di base | Piatto |
| Forma | Round |
| Diameter (Metric) Outside | 34 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confronto tra i colori dei campioni |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Product Type | Tubo di Nessler |
| Graduazioni | 50 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering