Learn More
Corning™ PYREX™ Polypropylene Flask Closures
Designed for culture tubes and flasks with long rimless necks
115.06€ - 193.86€
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Culture tubes and flasks with long ri mLess necks |
N. per custodia | 100/Cs. |
N. per confezione | 50/Pk. |
Product Type | Cap, Flask |
Codice del prodotto | Marca | Diametro collo esterno (sistema metrico) | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro collo esterno (sistema metrico) | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15404633
|
Corning™
26796-38 |
3.8 cm | Orange |
184.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17213494
|
Corning™
26797-38 |
3.8 cm | Natural |
193.86€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17203494
|
Corning™
26795-25 |
25 mm | Natural |
115.06€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
These Corning polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks with long rimless necks. Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination. Closures are autoclavable at 121°C.
Closure ending in -25 fits Cat. No. 4442-125.
Closure ending with -38 fits Cat. Nos. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L, and 4442-2L.
Specifica
Polypropylene | |
100/Cs. | |
Cap, Flask | |
Reusable |
Culture tubes and flasks with long ri mLess necks | |
50/Pk. | |
Autoclavable | |
Non-sterile |