Learn More
Pyrex™ Roux Culture Off-Set Neck Flasks
Ideal for cell culture
Marca: Pyrex 1350/06M
622.25 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
- Withstands repeated autoclaving /li>
Specifica
1200 mL | |
Ideal for culture work | |
10 |
Borosilicate Glass | |
Off-set |