Learn More
Pyrex™ Spare Stopcock Key
Pyrex™ Spare Stopcock Key is a fully interchangeable replacement PTFE stopcock key, supplied complete with retaining device.
Marca:  Pyrex SST105K
131.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15718067
  • 142.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex™ stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
18.8 mm stopcock
PTFE
5/Pk
Straight Bore
4.0 mm bore