Learn More
Pyrex™ Tappi a vite in poliestere termoplastico con liner rivestito in PTFE Pyrex™
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 mm
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Creates an effective seal while PTFE-faced liner protects against chemical attack. Pyrex™ Polyester Screw Caps with PTFE-Faced Liner are ideal for high temperature applications.
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
- Thermoplastic polyester cap with PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180°C
- PTFE sealing disc resists chemical attack
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Descrizione | Tappo a vite |
| Materiale | Thermoplastic Polyester |
| Quantità | 10/PK. |
| Sterilità | Dry Heat Sterilized |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale rivestimento interno | PTFE-faced |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |