Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
126.77€ - 366.71€
Specifica
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Cell Culture Petri Dish
Bordi Beaded
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17273564
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
70165-60
60 mm 15 mm
152.44€
pezzi 24
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17233564
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
70165-100
100 mm 10 mm
128.46€
pezzi 24
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243564
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
70165-101
100 mm 15 mm
126.77€
pezzi 24
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17263564
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
70165-152
150 mm 20 mm
366.71€
pezzi 24
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17253564
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
70165-102
100 mm 20 mm
128.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These flat, clear dishes are made from soda lime silica glass and will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength. The bead also provides a means to equally space the side walls of the bottom and cover, thereby reducing the capillary action of the condensed moisture on the sides. They are not affected chemically or thermally by any of the methods commonly employed in laboratories where sterilization is routinely used. The covered dish is not airtight. Bottoms also have a triangular enamel reference point for serial dilutions.
Specifica
Specifica
Clear
Round
Beaded
12/Pk.
Soda Lime Glass
Cell Culture Petri Dish
24/Cs.