Learn More
Pyridine, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Codice prodotto. 16801250
Click to view available options
Glass Bottle (2.5 L)
For biosynthesis and applications that require low water content, > 99.8% purity.
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -41.55°C
Colore Colorless
Densità 0.983 g/cm3 (20°C)
Quantità 1 Ea.
Limite di esplosione 1.8% (V)
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti BioSyn™
Indice di rifrazione 1.5085 to 1.5109 (20°C)
Pressione del vapore 20 hPa (20°C)
Numero UN UN1282
Informazioni di solubilità Completely Soluble (in water)
Percent Purity >99.8%
Grado Low Water