Learn More
Pyridine, 99.8%, for biochemistry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pyridine |
Punto di fusione | -42.0°C |
Densità | 0.9780g/mL |
Punti di ebollizione | 115.0°C to 116.0°C |
Punto d'infiammabilità | 17°C |
Intervallo percentuale saggio | 99.75% min. (GC) |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.5085 to 1.5105 |
Quantità | 1 L |
Indice di Merck | 15,8081 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Pyridine