Learn More
Pyridine, Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10706111 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10706111
Marca: Fisher Chemical P/7940/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL 11732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless
pH 8.5
Punti di ebollizione 115°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 79.1g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.