Learn More
Pyridine, Low Water, HPLC, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pyridine |
Nota nome | Low Water |
CAS | 110-86-1 |
Formula molecolare | C5H5N |
Quantità | 1 L |
Sinonimo | azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 |
InChI Key | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=NC=C1 |
IUPAC Name | pyridine |
Molecular Weight (g/mol) | 79.102 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.