Learn More
Pyridostigmine bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pyridostigmine bromide |
Punto di fusione | 154.0°C |
Perdita all'essiccatura | 2% max. (1 g, 105°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Indice di Merck | 15,809 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone |
Peso formulazione | 261.12 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyridostigmine bromide, 98%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Pyridostigmine bromide