Learn More
Pyrrolidine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10163710
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-75-1
Formula molecolare C4H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 107.58
Numero MDL MFCD00005249
InChI Key FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC Name hydrogen pyrrolidine chloride
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Specifications
Materiale o nome chimico Pyrrolidine
Nota nome 99+%
Punto di fusione -63.0°C
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 86.0°C to 88.0°C
Punto d'infiammabilità 3°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4421 to 1.4441
Quantità 250 mL
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Indice di Merck 15,8129
Gravità specifica 0.866
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 71.11
Percent Purity 99+%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrrolidine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.