Learn More
Asecos™ Q-CLASSIC-90 Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 14470-1 |
---|---|
Colore | Light Gray |
Product Type | Safety storage cabinet |
Door Style | Triple-hinged |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage of flammable hazardous substances |
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15860448
|
Asecos™
3000104133635 |
3x 75 kg shelves; 1x 75 kg insert; 1x 33 L sump |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15870448
|
Asecos™
3000104133647 |
4 x 60 kg/29 L drawers |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15880448
|
Asecos™
3004104133627 |
4 x 60 kg/19 L drawers |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Extremely robust design with scratch-proof surface
- Triple-hinged doors
- Safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
- Integrated transport base for simple in-house transport
- Cabinet can be transported upright through doors
- Adjustable feet in base allow the safe and fast compensation of minor surface unevenness
- Modern bicolor design - choice of seven different door colors
- Language-free labelling for optimum international usability
- Doors lockable with cylinder lock, cabinets can be integrated by the customer in an existing master key system
- Locking status indicator (red/green) signals the locking status
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
- Visual inspection of the exhaust air function in the exhaust grille (rotating fan impeller)
- Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
- Fire resistance of 90 minutes
Specifica
EN 14470-1 | |
Safety storage cabinet | |
Storage of flammable hazardous substances |
Light Gray | |
Triple-hinged | |
2 |