Learn More
QC Standard 21 For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
356.00€ - 667.00€
Specifica
Materiale o nome chimico ICP Quality Control Standard 21
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Grado Environmental
Visualizza altre specifiche
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11445938
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
QC-21
125 mL Triple-leached LDPE bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11465938
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
QC-21-500
500 mL Triple-leached LDPE bottle
667.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
As100μg/mL
Be100μg/mL
Ca100μg/mL
Cd100μg/mL
Co100μg/mL
Cr100μg/mL
Cu100μg/mL
Fe100μg/mL
Li100μg/mL
Mg100μg/mL
Mn100μg/mL
Mo100μg/mL
Ni100μg/mL
Pb100μg/mL
Sb100μg/mL
Se100μg/mL
Sr100μg/mL
Ti100μg/mL
Tl100μg/mL
V100μg/mL
Zn100μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
ICP Quality Control Standard 21
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Environmental
Triple-leached LDPE bottle
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Product intended for laboratory use only