missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QSOX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA533015
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%) Marmoset (87%) Mouse, Rat, Dog, Elephant, Horse (80%).
QSOX2 is a member of the sulfhydryl oxidase/quiescin-6 (Q6) family (QSOX1) that regulates the sensitization of neuroblastoma cells for IFN-gamma (IFNG)-induced cell death.Specifica
QSOX2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Qsox2 | |
BC030934; neuroblastoma-derived sulfhydryl oxidase; QSCN6L1; QSOX2; quiescin Q6 sulfhydryl oxidase 2; quiescin Q6-like 1; quiescin Q6-like protein 1; quiescin sulfhydryl oxidase 2; SOXN; Sulfhydryl oxidase 2; thiol oxidase 2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
169714 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
1 mg/mL | |
PBS with 0.1% sodium azide | |
Q6ZRP7 | |
Qsox2 | |
Synthetic 15 amino acid peptide from internal region of human QSOX2. | |
50 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto