Learn More
BINDER™ Qualification Documents IQ/OQ
Codice prodotto. 16414009 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER series BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Dispositivi BINDER series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Dispositivi BINDER series KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT
Product Type:
IQ/OQ Documentation (Hardcopy)
IQ/OQ Documentation (PDF)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16414009
Marca: BINDER™ 70070001
Qualification documents - IQ/OQ documents – supporting documents for validation performed by customers, consisting of: IQ/OQ checklists incl. calibration guide and comprehensive unit documentation; parameters: temperature, humidity, and light values
  • Parameters depending on unit
  • Available as hardcopy inside folder or PDF document
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER series BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Descrizione Documentazione di qualifica - A stampa in raccoglitore, Documenti IQ/OQ - documentazione di supporto per la validazione a cura del cliente, comprendente: liste di controllo IQ/OQ incluse istruzioni di taratura e documentazione apparecchio completa; parametri: temperatura, CO2, O2, pressione, in base all’apparecchio
Duration On request
Product Type IQ/OQ Documentation (Hardcopy)
Service Offering Supporting documents for validation performed by customers
Include IQ/OQ checklists include calibration guide and comprehensive unit documentation