Learn More
BINDER™ Qualification Documents IQ/OQ
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER series BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Dispositivi BINDER series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Dispositivi BINDER series KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT
Product Type:
IQ/OQ Documentation (Hardcopy)
IQ/OQ Documentation (PDF)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Parameters depending on unit
- Available as hardcopy inside folder or PDF document
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF |
| Descrizione | Documentazione di qualifica - A stampa in raccoglitore, Documenti IQ/OQ - documentazione di supporto per la validazione a cura del cliente, comprendente: liste di controllo IQ/OQ incluse istruzioni di taratura e documentazione apparecchio completa; parametri: valori di temperatura, umidità e luce |
| Duration | On request |
| Product Type | IQ/OQ Documentation (Hardcopy) |
| Service Offering | Supporting documents for validation performed by customers |
| Include | IQ/OQ checklists include calibration guide and comprehensive unit documentation |