Learn More
Socorex™ Qualitips Autoclaving Boxes
Marca: Socorex™ 312.10ER
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Macro Tip 10 mL | |
4 Pk. |
Titolo del prodotto
Socorex™ Qualitips Autoclaving Boxes > For 10mL Tip; Quantity: 4 Pack