Learn More
Socorex™ Puntale per pipettatore in polipropilene vergine Qualitips
Codice prodotto. 11723256
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Codice prodotto. 11723256
Marca: Socorex™ 312.10
Edge
Gain precise and accurate results when using Socorex™ Virgin Polypropylene Micropipette Tips with both fixed and variable volume micropipettes. They are disposable and made of virgin PP.
  • Natural macrotip made of virgin polypropylene
  • 10mL
  • Disposable
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 mL
Sterilità Sterile
Colore Naturale
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene vergine