Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1063 for Human FABP4
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analiti rilevabili | FABP4 (A-FABP) |
| ID gene (immissione) | 2167 |
| Intended Use | Control |
| Quantità | 1 Each |
| Sorgente | Human |