Learn More
Sartorius Quantitative Grade 391 Filter Papers
Used for quantitative and gravimetric analyses, as well as for pressure or vacuum filtration. Sartorius Qualitative Grade 391 Filter Papers are made of 100% cotton linters with an α-cellulose content of >98%.
9.10€ - 276.00€
Specifica
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Codice colore | Blue |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | 2 to 3 μm |
Velocità di filtraggio | 180 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11741385
|
Sartorius
FT-4-104-125 |
125 mm | Folded |
69.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15902860
|
Sartorius
FT-3-104-063 |
63 mm | Disc |
14.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10578001
|
Sartorius
FT-3-104-125 |
125 mm | Disc |
41.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10420283
|
Sartorius
FT-3-104-090 |
90 mm | Disc |
27.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11761385
|
Sartorius
FT-4-104-185 |
185 mm | Folded |
102.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10400093
|
Sartorius
FT-3-104-150 |
150 mm | Disc |
59.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10664522
|
Sartorius
FT-3-104-045 |
45 mm | Disc |
12.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15992850
|
Sartorius
FT-3-104-050 |
50 mm | Disc |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11771385
|
Sartorius
FT-4-104-240 |
240 mm | Folded |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10409902
|
Sartorius
FT-3-104-185 |
185 mm | Disc |
89.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10325511
|
Sartorius
FT-3-104-240 |
240 mm | Disc |
276.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10059470
|
Sartorius
FT-3-104-070 |
70 mm | Disc |
16.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10263811
|
Sartorius
FT-3-104-055 |
55 mm | Disc |
12.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15972850
|
Sartorius
FT-3-104-035 |
35 mm | Disc |
9.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10243861
|
Sartorius
FT-3-104-110 |
110 mm | Disc |
35.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15942980
|
Sartorius
FT-4-104-150 |
150 mm | Folded |
83.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Acid-washed to achieve high purity
- Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
Specifica
84 g/m2 | |
Cotton Linters | |
180 sec. | |
391 | |
0.15 mm |
Blue | |
2 to 3 μm | |
quantitative and gravimetric analyses, pressure or vacuum filtration | |
100/Pk. |