Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ perossido 100
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a blu
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Allows for the quick and easy determination of peroxide levels in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Ready to use
- Rapid: provides reliable results within 15 seconds
- CE marked and suitable to be used in the healthcare environment
- Can be used in chemical laboratories to check organic solvents
- Test for residual peroxide in cleaning procedures with high potency disinfectants
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store at room temperature
Specifications
Specifications
| Indicatore di colore | Da bianco a blu |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione del perossido 100 |
| Graduazioni | 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l H2O2 |
| Quantità | 100 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 30 °C |
| Durata del test | 15 sec. |
| Tipo | Strisce per test semi-quantitativo |