Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ solfato
Allows for the quick and easy determination of sulfate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
Marca:  Macherey-Nagel™ 91329
Codice prodotto. 10278340
  • 36.30€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Allows for the quick and easy determination of sulfate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Rapid: provides reliable results within two minutes
  • Excellent for use in the beverage industry
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specifica
Specifica
Da rosso a giallo
Determinazione del solfato
100 Pack
2 min.
Strisce
<200, >400, >800, >1200, >1600 mg/l SO42-
30 °C
Strisce per test semi-quantitativo
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi semiquantitative Quantofix™ solfato > Color Indicator: Red to Yellow