Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Test Strips
Perform fast, easy analyses on the spot. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Test Strips are ready to use semi-quantitative tests that change color depending on the concentration of the analyte in the sample. Read results using the color scale or with the Quantofix™ Relax.
27.60€ - 38.80€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Range | Codice colore | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Range | Codice colore | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15171136
|
Macherey-Nagel™
91350 |
Silver | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10g/L Ag | Yellow to Brown | Determination of silver |
27.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11807073
|
Macherey-Nagel™
91341 |
Peracetic Acid 500 | 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500mg/L Peracetic Acid | Yellow to Green | Determination of Peracetic Acid |
38.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10078222
|
Macherey-Nagel™
91336 |
LubriCheck | 0, 15, 50, 75, 130, 200mmol/L KOH | Yellow to Blue | Determination of Potassium Hydroxide |
37.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12691515
|
Macherey-Nagel™
91330 |
Total Iron 1000 | 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+/3+ | White to Dark Red | Determination of Total Iron 1000 |
27.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Perform fast, easy analyses on the spot. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Test Strips are ready to use semi-quantitative tests that change color depending on the concentration of the analyte in the sample. Read results using the color scale or with the Quantofix™ Relax.
Quantofix™ test strips meet all requirements of a modern rapid test. Analytical professionals as well as occasional testers appreciate the test strips for the fast and easy analysis directly at the point of interest. Often, these tests are used to quickly check whether important parameters are in the desired range. They deliver an immediate result and thus enable a fast response.
- Rapid
- Just Dip & Read
- Results within seconds
- Always ready for use
- Easy
- No calibration
- No maintenance
- No accessories
- Reliable
- Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
- Color chart confirmed with traceable standards
- Automatic evaluation with Quantofix™ Relax for safe documentation