Learn More
Velp Scientifica™ Quartz Ash Insert
Velp Scientifica™ Quartz Ash Insert for use with Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 and 702.
Marca:  Velp Scientifica™ A00000161
22.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15389574
  • 25.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with NDA 701 and 702
Specifica
Specifica
Quartz Ash Insert
Dumas Nitrogen Analyzer
0.18 kg