Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quartz disc, fused, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.13in) thick
Codice prodotto. 15456455
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50.8 mm
76.2 mm
Spessore:
1.59 mm
3.18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15456455
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042300.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Mineral, Quartz Disc
Descrizione Ground and polished
Diametro (sistema metrico) 76.2 mm
Spessore 1.59 mm