Learn More
Hellma™ Quartz Flow Through Cells Far UV
Marca:  Hellma™ 170700-0.1-40
Codice prodotto. 11774296
  • 1160.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Flow-through Cell Far UV
Quartz
0.1 mm