Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil™ Absorption Cells
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 3.5 mL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
| Quantità | 1Each |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 49.5 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Magnetic Stirrer |