Learn More
Hellma™ Micro Cuvette with Lid, OS
Codice prodotto. 10008260
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10008260
Marca: Hellma™ 1040021020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thanks to their stability, maximum precision and reliability when used for absorbance measurements, Hellma cuvettes work exceptionally well in a wide range of areas in the lab.
  • Very high temperature stability and chemical resistance due to thermal bonding of individual components
  • D x W x H: 12.5 x 12.5 x 45 mm
Specifica
Tipo Micro Cells
Descrizione Clear side walls and base
Capacità (sistema metrico) 0.7 mL
Materiale Special Optical Glass
Materiale chiusura PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 2 mm
Include With PTFE Lid
Quantità 1 Each
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 320 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm