Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultra-Micro Absorption Cells
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.7 to 5 μL
100 μL
300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Tipo | Ultra-micro Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 100 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Quantità | 2/Pack |
| Lunghezza del percorso | 3 x 3 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |