Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultra-Micro Absorption Cells
Codice prodotto. 11756214
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.7 to 5 μL
100 μL
300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11756214
Marca: Hellma™ 1052001540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Ultra-micro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 300 μL
Materiale Quartz Suprasil
Larghezza (sistema metrico) interno 2mm
Quantità 2/Pack
Lunghezza del percorso 10 mm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm