Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultra-Micro Absorption Cells
Codice prodotto. p-8009480
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.7 to 5 μL
100 μL
300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10648972
Marca: Hellma™ 1052011540
Specifica
Tipo Ultra-micro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 0.7 to 5 μL
Materiale Quartz Suprasil
Quantità 1 Each
Lunghezza del percorso 10 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Photometers and Spectrophotometers
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm