Learn More
Hellma™ Quartz Suprasils Macro Absorption Cells
Codice prodotto. 15198444
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
26 μL
35,000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15198444
Marca: Hellma™ 100240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 26 μL
Materiale Quartz Suprasil
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5mm
Quantità 1 Each
Lunghezza del percorso 2 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm