Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quartz Wool
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Quantità | 10 g |
Da utilizzare con (applicazione) | Filter aid |
Materiale | Quartz |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Quartz wool, coarse
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.