Learn More
Quercetin dihydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11402478
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
Solubility
Soluble in DMSO (68 mg/ml at 25°C), Acetic Acid (1 mg/ml), Aqueous Alkali (1 mg/ml), water (<1 at 25°C), and ethanol (21 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6151-25-3
Formula molecolare C15H14O9
Molecular Weight (g/mol) 338.27
Numero MDL MFCD00149487
InChI Key GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quercetin dihydrate
Punto di fusione 310°C to 315°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Odore Odorless
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 317313
Indice di Merck 14,8034
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Peso formulazione 338.28 (302.25 Anhydrous)
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quercetin dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Quercetin dihydrate