Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
178.00€ - 184.00€
Specifica
Codice colore White
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sì
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o altri ambienti critici o controllati simili
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15991831
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Contec™
2652K
Sistema di pulizia per mocio VertiKlean MAX 29 cm
182.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15919425
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Contec™
2652SS
Teste per mocio VertiKlean MAX di medie e grandi dimensioni 29 cm
178.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15929425
Vedere i documenti
Contec™
2653SS
Teste per mocio 36 cm
184.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici.
  • Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
  • Autoclavabile
Specifica
Specifica
White
Sì
Per l’uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o altri ambienti critici o controllati simili
Acciaio inox
Non sterile
Reusable