Learn More
Pyrex™ Apparecchio per la determinazione dell'arsenico Quickfit™
Constructed of borosilicate glass. Pyrex™ Arsenic Determination Apparatus provides a method of analysis for arsenic and antimony determination.
Marca: Pyrex™ 1AD/1
223.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43200kg
Descrizione
Constructed of borosilicate glass. Pyrex™ Arsenic Determination Apparatus provides a method of analysis for arsenic and antimony determination.
- Designed for the estimation of arsenic and antimony
- Method uses the formation of a complex between arsine and silver diethyldithiocarbamate with subsequent measurement at 538nm or 5380Å.
Specifica
Apparecchio per la determinazione dell'arsenico | |
Vetro borosilicato | |
Formazione di un complesso tra arsina e argento dietilditiocarbamato con successiva misurazione a 538 nm | |
1 Each |