Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Air Condenser
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Air Condenser creates condensation of materials with boiling points above 150°C.
Marca: Quickfit C2/11
28.12 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
- Simple condensers for condensation of materials with boiling points above 150°C
Specifica
For condensation of materials with boiling points above 150°C | |
1 Pack | |
Borosilicate Glass |
260 mm | |
14/23 | |
Air Condenser |