Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Büchner Vacuum Filtration Funnels with Glass Sintered Disc
Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
Marca:  Quickfit VB40/06M
415.15 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15588000
  • 448.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Büchner vacuum filtration funnel with glass sintered disc
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to chemical attack
  • Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • With a Quickfit™ ground glass cone to allow direct filtration into Quickfit™ Büchner flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
80 ml
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Cono in vetro smerigliato Quickfit™
Vetro borosilicato
40 mm
3