Learn More
Pyrex™ Trappola fredda in vetro borosilicato Quickfit™
Freezes volatile materials and vapors onto the cold surface. Pyrex™ Quickfit™ Borosilicate Glass Cold Trap Head prevents materials from damaging vacuum pumps.
Marca:  Pyrex™ MF28/52
117.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32940kg
Codice prodotto. 10536465
  • 124.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed for use in vacuum systems
  • Prevents vapours from volatile materials from damaging pumps etc
  • Easy to use: - immerse trap into Dewar vessel containing refrigerant e.g., dry ice - volatile materials passing through system are frozen onto the cold surface
Specifica
Specifica
Cold trap head
Borosilicate Glass
VAcuum systems
34/35, 19/26