Learn More
Condensatore a serpentina in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. p-8002630
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
305 mm (Overall) 165 mm (Effective)
310 mm (Overall) 165 mm (Effective)
315 mm (complessivi) 165 mm (effettivi)
460 mm (complessivi) 320 mm (effettivi)
465 mm (Overall) 320 mm (Effective)
470 mm (complessivi) 320 mm (effettivi)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11361855
Marca: Quickfit C3/22/SC
Fornito con connettori filettati smontabili in plastica, che consentono di inserire facilmente e in sicurezza tubi flessibili da 9 mm. Il condensatore a serpentina Quickfit™ in vetro borosilicato dotato di cono smerigliato e presa, è un condensatore ad efficienza elevata dotato di un'ampia superficie di raffreddamento. Adatto per attività di riflusso o distillazione.
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9mm flexible tubing to be fitted easily and safely. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone and Socket is a highly efficient condenser with a large cooling surface. Suitable for either reflux or distillation work.
  • Suitable for either reflux or distillation work
  • Highly efficient condensers with a large cooling surface
  • Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9mm flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per attività di riflusso o distillazione
Lunghezza camicia (sistema metrico) 460 mm (complessivi) 320 mm (effettivi)
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Tipo Serpentina per condensatore